Läs mer
O-Ethyl Adefovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Ethyl Adefovir |
| CAS | 116384-54-4 |
| Molekylformel | C10H16N5O4P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl Hydrogen ((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphonate, P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-phosphonic Acid Monoethyl Ester, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-phosphonic Acid Monoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O4P/c1-2-19-20(16,17)7-18-4-3-15-6-14-8-9(11)12-5-13-10(8)15/h5-6H,2-4,7H2,1H3,(H,16,17)(H2,11,12,13) |
| LEDER | CCOP(=O)(O)COCCn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC-namn | 2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethyl-ethoxyphosphinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.24 |
| Formel vikt | 301.094 |