missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Ethyl Albuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-3-(ethoxy-methyl)-4-hydroxy-benzenemethanol |
| CAS | 754926-25-5 |
| Molekylformel | C15 H25 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxy-, BIIK 0277, Levalbuterol Related Compound E (USP), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(ethoxymethyl)phenyl]ethanol, O-Ethyl Albuterol, GW 403983X, Ph Eur Salbutamol Impurity O, Salbutamol ethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(ethoxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.36 |
| Formel vikt | 267.1834 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?