missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Ethyl-L-norvaline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Ethyl-L-norvaline Hydrochloride |
| CAS | 40918-51-2 |
| Molekylformel | C7H16ClNO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, L-Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl L-Norvalinate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCC[C@H](N)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-aminopentanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.66 |
| Formel vikt | 181.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?