Läs mer
o-fluorotoluen, 99 %
Produktkod. 10605352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10605352 100 g Glasflaska 100g
10479220 10 g Glasflaska 10g
10499600 500 g Glasflaska 500g
10257253 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10605352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119661000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-52-3
MDL-nummer MFCD00000322
InChI-nyckel MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC-namn 1-fluor-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Fluorotoluene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -62,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 113,0 °C till 114,0 °C
Flampunkt 8 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7F
Linjär formel CH3C6H4F
Brytningsindex 1,4720 till 1,4750
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Molekylvikt (g/mol) 110.13
Formel vikt 110.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Fluorotoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.