Läs mer
o-Flutamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17) |
| Formel vikt | 276.0722 |