missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

o-Flutamide, TRC

Produktkod. 30137007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137007 2.5 mg
30135785 50 mg
30005801 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5988552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 151262-93-0
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 276.21
Synonym 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. F (EP)
IUPAC-namn 2-methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
LEDER CC(C)C(=O)Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Formel vikt 276.0722
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.