Läs mer
O-Formyl Acetate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Formyl Acetate (Technical Grade) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c1-3(5)6-2-4/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 88.016 |