Läs mer
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18781763 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. unitSize
18781763 0.1ml
1 options
Produktkod. 18781763 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP232233V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Polyclonal antibody specifically detects O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 500 to 550 of human Meningioma Expressed Antigen 5 using the numbering given in entry NP_036347.1 (GeneID 10724).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Gen-ID (Entrez) 10724
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.