Läs mer
O-[(Guanin-9-yl)methyl] Acyclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-[(Guanin-9-yl)methyl] Acyclovir |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N10O4/c15-13-19-9-7(11(25)21-13)17-3-23(9)5-27-1-2-28-6-24-4-18-8-10(24)20-14(16)22-12(8)26/h3-4H,1-2,5-6H2,(H3,15,19,21,25)(H3,16,20,22,26) |
| Formel vikt | 388.1356 |