Läs mer
o-hydroxy-alfa, alfa-dimetylbensylalkohol, TRC
Produktkod. 30392703
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30392703 100 mg
1 options
Produktkod. 30392703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH941380100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
LEDER CC(C)(O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-(2-hydroxypropan-2-yl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837