Läs mer
O-Hydroxyethyl Metronidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Hydroxyethyl Metronidazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 215.0906 |