missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

o-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 17126574
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17126574 500 mg 500mg
17106574 100 mg -
17116574 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17126574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66666.ME
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2077945-91-4
Molekylformel C72H88N6O2S8
Molekylvikt (g/mol) 1326.02
InChI-nyckel HTXQPYFGYQYREE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,​5 '-​[(4,​9-​dihydro-​4,​4,​9,​9-​tetraoctyl-​s-​indaceno[1,​2-​b:5,​6-​b']​dithiophene-​2,​7-​diyl)​bis(2,​1,​3-​benzothiadiazole-​7,​4-​diylmethylidyne)​]​bis[3-​ethyl-​2-​thioxo-4-​Thiazolidinone
IUPAC-namn 3-etyl-5-{[7-(15-{7-[(3-etyl-4-oxo-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-5-yliden)metyl]-2,1,3-bensotiadiazol-4-yl}-9,9,18,18-tetraoktyl-5,14-dithiapentacy lo[10.6.0.03,10.04,8.013,17]oktadeka-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl) -2,1,3-bensotiadiazol-4-yl]metyliden}-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material o-IDTBr
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 1326.03
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.