Läs mer
o-jodoklorbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Iodochlorobenzene |
| CAS | 615-41-8 |
| Molekylformel | C6H4ClI |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccccc1I |
| IUPAC-namn | 1-kloro-2-jodbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.45 |
| Formel vikt | 237.9046 |