Läs mer
o-jodoklorbensen, TRC
Produktkod. 30406377
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30406377 50 g
1 options
Produktkod. 30406377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI69440050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Iodochlorobenzene
CAS 615-41-8
Molekylformel C6H4ClI
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
LEDER Clc1ccccc1I
IUPAC-namn 1-kloro-2-jodbensen
Molekylvikt (g/mol) 238.45
Formel vikt 237.9046