Läs mer
o-jodohippursyra, TRC
Produktkod. 30406844
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406844 1 g
30395604 10 g
30405649 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7065401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-58-0
Molekylformel C9 H8 I N O3
Molekylvikt (g/mol) 305.07
Synonym Glycine, N-(2-iodobenzoyl)-, Hippuric acid, o-iodo- (6CI,8CI), N-(2-Iodobenzoyl)glycine, 2-Iodohippuric acid, N-(o-Iodobenzoyl)glycine, o-Iodohippuric acid
IUPAC-namn 2-[(2-jodobenzoyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Iodohippuric Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formel vikt 304.9549