Läs mer
o-Isopropoxyfenol, TRC
Produktkod. 30403290
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30403290 250 mg
1 options
Produktkod. 30403290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI823400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxyphenol
CAS 4812-20-8
Molekylformel C9 H12 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Isopropoxyphenol, Phenol, 2-(1-methylethoxy)- (9CI, ACI), 2-(1-Methylethoxy)phenol (ACI), Phenol, o-isopropoxy- (7CI, 8CI), 1-Hydroxy-2-isopropoxybenzene, 2-(2-Propoxy)phenol, 2-(Propan-2-yloxy)phenol, 2-IPP, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropyloxyphenol, Catechol monoisopropyl ether, o-Isopropoxyphenol, ortho-Isopropoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)Oc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837