Läs mer
O-isopropyletyliokarbamat, TRC
Produktkod. 30422129
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422129 10 g
30414901 5 g
30416253 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30422129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO24744010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-98-0
Molekylformel C6 H13 N O S
Molekylvikt (g/mol) 147.238
Synonym Carbamic acid, ethylthio-, O-isopropyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester (9CI), O-(1-Methylethyl) N-ethylcarbamothioate, Ethylthiocarbamic acid, O-isopropyl ester, Minerec 2030, O-Isopropyl N-ethylthiocarbamate, O-Isopropyl N-ethylthionocarbamate, O-Isopropyl ethylthiocarbamate, XKP 03, Z 200, Z 200 (flotation agent)
IUPAC-namn O-propan-2-yl N-etylkarbamotioat
LEDER CCNC(=S)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-O-isopropylthiocarbamate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7-6(9)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,7,9)
Formel vikt 147.0718