Läs mer
o-isopropylanilin, TRC
Produktkod. 30395020
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30395020 25 g
1 options
Produktkod. 30395020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82417025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Isopropylaniline
CAS 643-28-7
Molekylformel C9H13N
Kvantitet 25 g
Synonym (2-Isopropylphenyl)amine, 1-Amino-2-isopropylbenzene, 2-(1-Methylethyl)aniline, 2-(1-Methylethyl)benzenamine, 2-Aminoisopropylbenzene, 2-Isopropylaniline, 2-Isopropylbenzenamine, [2-(1-Methylethyl)phenyl]amine, o-Aminocumene, o-Aminoisopropylbenzene, o-Cumidine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccccc1N
IUPAC-namn 2-propan-2-ylanilin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048