Läs mer
O-Methyl Atorvastatin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic Acid Calcium Salt (3-O-Methylatorvastatin Calcium Salt) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C34H37FN2O5.Ca/c2*1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(42-3)21-29(39)40;/h2*4-17,22,27-28,38H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*27-,28-;/m11./s1 |
| Formel vikt | 1182.4842 |
| Procent renhet | >95% |