Läs mer
O-metylatorvastatin kalciumsalt, TRC
Produktkod. 30012701
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012701 25 mg -
30007997 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012701 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28827025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887196-29-4
Molekylformel 2 C34 H36 F N2 O5 . Ca
Molekylvikt (g/mol) 1183.39
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-δ-hydroxy-β-methoxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), (βR,δR)-, Calcium (βR,δR)-2-(4-fluorophenyl)-δ-hydroxy-β-methoxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoate (1:2), (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic acid calcium salt, 3-O-Methylatorvastatin calcium salt
IUPAC-namn kalcium; (3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-metoxyheptanoat
LEDER [Ca+2].CO[C@H](C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4)CC(=O)[O-].CO[C@H](C[C@H](O)CCn5c(C(C)C)c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c5c8ccc(F)cc8)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic Acid Calcium Salt (3-O-Methylatorvastatin Calcium Salt)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/2C34H37FN2O5.Ca/c2*1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(42-3)21-29(39)40;/h2*4-17,22,27-28,38H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*27-,28-;/m11./s1
Formel vikt 1182.4842
Procent renhet >95%