missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Methyl Atovaquone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Methyl Atovaquone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21ClO3/c1-27-23-20(21(25)18-4-2-3-5-19(18)22(23)26)16-8-6-14(7-9-16)15-10-12-17(24)13-11-15/h2-5,10-14,16H,6-9H2,1H3/t14-,16- |
| Formel vikt | 380.1179 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?