Läs mer
O-Methyl Chlorthalidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Methyl Chlorthalidone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2O4S/c1-22-15(11-5-3-2-4-10(11)14(19)18-15)9-6-7-12(16)13(8-9)23(17,20)21/h2-8H,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21) |
| Formel vikt | 352.028 |