Läs mer
O-Methyl-L-lactic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Methyl-L-lactic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 41918-08-5 |
| Molekylformel | C6 H12 O3 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 2-Methoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methoxypropanoate, Ethyl (2S)-2-methoxypropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-4-9-6(7)5(2)8-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](C)OC |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-methoxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0786 |