Läs mer
O-Methyl-L-serine hydrochloride, 95%
Produktkod. 15489307
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489307 250 mg 250mg
15479307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52562.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 336100-47-1 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 336100-47-1
Molekylformel C4H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 155.58
MDL-nummer MFCD03840366
InChI-nyckel NLDVBPFPOCWZCE-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropionic acid hydrochloride, o-methyl-l-serine hydrochloride, 2s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride 1:1, l-o-methylserine hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionicacidhydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hcl
PubChem CID 16038806
IUPAC-namn 2-amino-3-metoxipropansyrahydroklorid
LEDER Cl.COCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methyl-L-serine hydrochloride
Smältpunkt 182°C to 183°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 155.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.