missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O-Methyl-L-threonine, TRC

Produktkod. 30476005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476005 100 mg
30477232 50 mg
30474897 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM329983100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4144-02-9
Molekylformel C5H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Synonym (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic Acid, L-O-Methylthreonine, O-Methylthreonine
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-methoxybutanoic acid
LEDER CO[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-Methyl-L-threonine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 133.0739
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.