missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Methyl-L-threonine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Methyl-L-threonine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 133.0739 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?