Läs mer
O-metyl-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469598
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469598 5 g 5g
15459598 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63096.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 6230-11-1 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
O-Methyl-L-tyrosin, används som en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-Methyl-L-tyrosin, används som en finkemisk mellanprodukt.
Löslighet Mycket löslig
i vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6230-11-1
MDL-nummer MFCD00002604
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methyl-L-tyrosine
Smältpunkt 259°C to 261°C (decomposition)
Molekylformel C10H13NO3
Beilstein 2212726
Synonym 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
Löslighetsinformation Very soluble in water.
InChI-nyckel GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
LEDER COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 195.22
Kvantitet 5 g
PubChem CID 2723935
Formel vikt 195.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.