Läs mer
O-metyl-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7054705
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15459598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63096.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6230-11-1 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
O-Methyl-L-tyrosin, används som en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-Methyl-L-tyrosin, används som en finkemisk mellanprodukt.
Löslighet Mycket löslig
i vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6230-11-1
MDL-nummer MFCD00002604
ChEBI CHEBI:29003
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methyl-L-tyrosine
Smältpunkt 259°C to 261°C (decomposition)
Molekylformel C5H8O5
Beilstein 2212726
Synonym s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid, l-citramalic acid, s-+-citramalic acid, s-citramalic acid, s-2-methylmalic acid, unii-b3fc6pa80i, b3fc6pa80i, 2s-2-hydroxy-2-methylbutanedioic acid, l-alpha-hydroxypyrotartaric acid, 2s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid
Löslighetsinformation Very soluble in water.
InChI-nyckel XFTRTWQBIOMVPK-YFKPBYRVSA-N
LEDER CC(CC(=O)O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-2-metylbutandisyra
Molekylvikt (g/mol) 148.11
Kvantitet 1 g
PubChem CID 441696
Formel vikt 195.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.