missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Methyl Meloxicam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxymeloxicam |
| CAS | 1391051-96-9 |
| Molekylformel | C15 H15 N3 O4 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide','4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-','1,1-dioxide, O-Methylmeloxicam, 4-Methoxymeloxicam, 4-Methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17-14(19)12-13(22-3)10-6-4-5-7-11(10)24(20,21)18(12)2/h4-8H,1-3H3,(H,16,17,19) |
| LEDER | COC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.43 |
| Formel vikt | 365.0504 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?