Läs mer
O-Methyliso Urea Tosylate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Methyliso Urea Tosylate Salt |
| CAS | 7356-58-3 |
| Molekylformel | C9H14N2O4S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | O-Methylisourea p-Toluenesulfonate, Carbamimidic Acid Methyl Ester','4-Methylbenzenesulfonate, NSC 64951 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C2H6N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-5-2(3)4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H3,(H3,3,4) |
| LEDER | COC(=N)N.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methylbenzenesulfonic acid;methyl carbamimidate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.28 |
| Formel vikt | 246.0674 |