Läs mer
O-metylisourea hemisulfat, 94 %
Produktkod. 10591481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10591481 25 g 25g
10347990 250 g 250g
10423645 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 52328-05-9 | 0·5 H2SÅ4 | 123,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52328-05-9
Molekylformel 0·5 H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 123.12
MDL-nummer MFCD00040594
InChI-nyckel QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC-namn metylkarbamimidat;svavelsyra
LEDER COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methylisourea hemisulfate
Namnnotering 94%
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 147 °C till 153 °C
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 0·5H2SO4
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L vatten (20 °C)
Formel vikt 123.12
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.