Läs mer
O-metylisourea hemisulfat, 99 %
Produktkod. 11419527
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419527 50 g 50g
11429527 250 g 250g
11409527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11419527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22036.18
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 52328-05-9 | C4H14N4O6S | 246,238 g/mol
O-Methylisoureahemisulfate används för syntes av fluorouracil antineoplastisk och anthelmintisk imidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-Methylisoureahemisulfate används för syntes av fluorouracil antineoplastisk och anthelmintisk imidazol.
Löslighet Löslig
i organiska lösningsmedel, vatten, metanol och
etanol
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52328-05-9
Molekylformel C4H14N4O6S
Molekylvikt (g/mol) 246.238
MDL-nummer MFCD00040594
InChI-nyckel QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC-namn metylkarbamimidat;svavelsyra
LEDER COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methylisourea hemisulfate
Smältpunkt 163 °C till 167 °C
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösliga i organiska lösningsmedel, vatten, metanol och etanol
Formel vikt 123.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.