Läs mer
O-metylisourea hemisulfat, TRC
Produktkod. 30473674
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30473674 5 g
1 options
Produktkod. 30473674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3132905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methylisourea Hemisulfate
CAS 52328-05-9
Molekylformel C2H6N2O.HO2S0.5
Kvantitet 5 g
Synonym Methoxyformamidine Sulfate, O-Methylisourea Hydrogen Sulfate, O-Methylisouronium Sulfate, O-Methylpseudourea Sulfate, Carbamimidic Acid Methyl Ester Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
LEDER COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn metylkarbamimidat; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 246.25
Formel vikt 246.0634