Läs mer
O-Methylisourea hydrochloride, 98%
Produktkod. 11437846
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437846 250 g 250g
11417846 10 g 10g
11427846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14773.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5329-33-9 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
O-metylisoureahydroklorid används för att framställa 1-klor-2-metyl-isourea. Det används också som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-metylisourea hydroklorid används för att framställa 1-klor-2-metyl-isourea. Det används också som en organisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i organiska lösningsmedel, vatten
, metanol och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-33-9
Molekylformel C2H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 110.541
MDL-nummer MFCD00035043
InChI-nyckel MUDVUWOLBJRUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hydrochloride, methyl carbamimidate hydrochloride, o-methyluronium chloride, 2-methylpseudourea hydrochloride, o-methyl-isourea hydrochloride, methoxymethanimidamide hydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, monohydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, hydrochloride 1:1, 2-methylpseudourea hcl, acmc-20ak09
PubChem CID 3083899
IUPAC-namn metylkarbamimidat;hydroklorid
LEDER COC(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methylisourea hydrochloride
Smältpunkt ∼116°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3909619
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol.
Formel vikt 110.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.