Läs mer
o-metylpodokarpinsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | O-Methylpodocarpic Acid |
| CAS | 10037-26-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H24 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | o-Methylpodocarpic Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-, [1S-(1α,4aα,10aβ)]-, Podocarpa-8,11,13-trien-16-oic acid, 12-methoxy- (8CI), (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxyli |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-17-9-4-10-18(2,16(19)20)15(17)8-6-12-5-7-13(21-3)11-14(12)17/h5,7,11,15H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t15-,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2CC[C@H]3[C@](C)(CCC[C@]3(C)c2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1S,4aS,10aR)-6-metoxi-1,4a-dimetyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrofenantren-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.381 |
| Show More |