missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Myosmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Myosmine |
| CAS | 4593-27-5 |
| Molekylformel | C9 H10 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11-9/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| LEDER | C1CN=C(C1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vikt | 146.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?