missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O,N-Aminomethanylylidene-beta-D-arabinofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,N-Aminomethanylylidene-beta-D-arabinofuranose |
| CAS | 27963-98-0 |
| Molekylformel | C6 H10 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O4/c7-6-8-5-4(12-6)3(10)2(1-9)11-5/h2-5,9-10H,1H2,(H2,7,8)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=N[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,5R,6R,6aS)-2-amino-5-(hydroxymethyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]oxazol-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vikt | 174.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?