Läs mer
O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin |
| CAS | 2512202-09-2 |
| Molekylformel | C30 H44 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-Cyclohexyl-2-((4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl)oxy)-2-phenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H44N2O3/c1-5-31(6-2)23-15-17-25-34-29(33)30(27-19-11-9-12-20-27,28-21-13-10-14-22-28)35-26-18-16-24-32(7-3)8-4/h9,11-12,19-20,28H,5-8,10,13-14,21-26H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(OCC#CCN(CC)CC)C(OCC#CCN(CC)CC)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.68 |