Läs mer
Alfa Aesar™ O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, 98+%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate |
| Smältpunkt | 152°C to 154°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 411.28 |
| Procent renhet | ≥98% |