Läs mer
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450676 5 g 5g
15440676 1 g 1g
15460676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54035.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kopplingsreagens för peptidsyntes och bildning av andra amider. Reaktant för syntes av liposomala kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi, syntes av proteinmärkningsmolekyler, syntes av tiolreaktiva Cy5 derivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kopplingsreagens för peptidsyntes och bildning av andra amider. Reaktant för syntes av liposomala kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi, syntes av proteinmärkningsmolekyler, syntes av tiolreaktiva Cy5 derivat.
Löslighet Löslig i
acetonitril 0,5 g/ml.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 265651-18-1
Molekylformel C9H16F6N3O3P
Molekylvikt (g/mol) 359.21
MDL-nummer MFCD01863753
InChI-nyckel STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hstu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hstu n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium hexafluorophosphate, ambotzrl-1039, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronim hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uroniumhexafluorophosphate
PubChem CID 16211151
IUPAC-namn [dimetylamino-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oximetyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∽220 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril 0,5 g/ml.
Formel vikt 359.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.