Läs mer
O-nafthalen-2-yl klorotioformat, Mikromol™
Produktkod. 30457696
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457696 4 x 25 mg
30050903 25 mg
30050580 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0731.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
O-nafthalen-2-yl klorotioformat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate
CAS 10506-37-3
Analyt- eller komponentnamn O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H7 Cl O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate
InChI formel InChI=1S/C11H7ClOS/c12-11(14)13-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Lösningstyp Neat
LEDER ClC(=S)Oc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn O-nafthalen-2-yl klorometanetioat
Molekylvikt (g/mol) 222.69
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 221.9906 g/mol