Läs mer
o-Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Nicotine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-8-4-6-10(12)9-5-2-3-7-11-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 162.1157 |