Läs mer
o-nitroacetofenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10113230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
20 g
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
2.5g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10113230 2.5 g Glasflaska 2.5g
10755231 20 g Glasflaska 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10113230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128320025
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-59-3
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00007144
InChI-nyckel SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC-namn 1-(2-nitrofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material o-Nitroacetophenone
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 28.0°C to 30.0°C
Kokpunkt 159.0°C (16.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4COCH3
Brytningsindex 1.5500 to 1.5520
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 07, 288
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vikt 165.15
Procent renhet 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Nitroacetophenone
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.