Läs mer
o-nitroacetofenon, 95 %
Produktkod. 10755231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
20 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10755231 20 g Glasflaska 20g
10113230 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10755231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128320200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-59-3
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00007144
InChI-nyckel SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC-namn 1-(2-nitrofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Nitroacetophenone
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 28,0 °C till 30,0 °C
Kokpunkt 159,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4COCH3
Brytningsindex 1,5500 till 1,5520
Kvantitet 20 g
Beilstein 07, 288
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol och eter
Formel vikt 165.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Nitroacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.