Läs mer
o-Nitrocinnamaldehyde, 98%
Produktkod. 10775401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775401 5 g Glass bottle 5g
10346580 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1466-88-2 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1466-88-2
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.16
MDL-nummer MFCD00007188
InChI-nyckel VMSMELHEXDVEDE-HWKANZROSA-N
Synonym 2-nitrocinnamaldehyde, 3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, o-nitrocinnamaldehyde, trans-2-nitrocinnamaldehyde, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 2-propenal, 3-2-nitrophenyl, e-3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 3-2-nitrophenyl prop-2-enal, ccris 3775
PubChem CID 5367122
IUPAC-namn (E)-3-(2-nitrophenyl)prop-2-enal
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material o-Nitrocinnamaldehyde
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125°C to 129°C
Färg Brown-Yellow to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H4CH=CHCHO
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 358
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • o-Nitrocinnamaldehyde
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.