Läs mer
o-Nitrofluorobenzene, TRC
Produktkod. 30132696
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132696 50 g
30138473 100 g
30003672 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49592050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-27-2
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.1
Synonym 1-Fluoro-2-nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 2-Nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-3-nitrobenzene, NSC 51869, o-Fluoronitrobenzene;
IUPAC-namn 1-fluoro-2-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Nitrofluorobenzene
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Formel vikt 141.0226