Läs mer
O-nitrophenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosid, TRC
Produktkod. 30482896
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30482896 250 mg
1 options
Produktkod. 30482896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN505725250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material O-Nitrophenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
CAS 3053-17-6
Molekylformel C20 H23 N O12
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-8-6-5-7-14(15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19-,20-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxi-6-(2-nitrofenoxi)oxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 469.4
Formel vikt 469.122