missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-a-D-glu |
| CAS | 13264-91-0 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O11 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O11/c1-10(23)21-17-19(31-13(4)26)18(30-12(3)25)16(9-29-11(2)24)33-20(17)32-15-8-6-5-7-14(15)22(27)28/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3,(H,21,23)/t16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-(2-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.41 |
| Formel vikt | 468.138 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?