Läs mer
o-Nitrophenyl b-D-Galactopyranosid, TRC
Produktkod. 30135882
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135882 5 g
30009581 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5035805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-07-3
Molekylformel C12 H15 N O8
Molekylvikt (g/mol) 301.25
Synonym β-D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl, Galactopyranoside, o-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI), 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl β-D-galactoside, NSC 83631, ONPG, o-NPG, o-Nitrophenol β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactoside, o-Nitrophenyl β-galactoside, o-Nitrophenyl-β-galactopyranoside
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-(2-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Formel vikt 301.0798