missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

o-Nitrophenyl b-D-Galactopyranoside, TRC

Produktkod. 30009581
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009581 1 g
30135882 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5035801G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 369-07-3
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Formel vikt 301.0798
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylformel C12 H15 N O8
Molekylvikt (g/mol) 301.25
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Synonym β-D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl, Galactopyranoside, o-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI), 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl β-D-galactoside, NSC 83631, ONPG, o-NPG, o-Nitrophenol β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactoside, o-Nitrophenyl β-galactoside, o-Nitrophenyl-β-galactopyranoside

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.